Isodecyl acrylate (mixture of branched chain isomers) stabilisé
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
Synonyms:
Acrylic acid Isodecyl ester
Stabilization:
Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
I1104-25G
I1104-100G
TCIAI1104-25GEA
33
EUR
TCIAI1104-25G
TCIAI1104-100G
Isodecyl acrylate (mixture of branched chain isomers) stabilisé
Isodecyl acrylate (mixture of branched chain isomers)
Formule:
C₁₃H₂₄O₂ Point d'ébullition: 158°C Point d'éclair: 116°C |
Numéro MDL:
MFCD00080455 Numéro CAS: 1330-61-6 EINECS: 215-542-5 ONU: 3082 ADR: 9,III |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | many component mixture |