Imprimer
Isopentylamine hydroiodide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Methylbutan-1-amine Hydroiodide, Isopentylammonium iodide
I1095-1G I1095-5G
TCIAI1095-1GEA 28.6 EUR
TCIAI1095-1G TCIAI1095-5G
Isopentylamine hydroiodide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Isopentylamine hydroiodide
Formule: C₅H₁₃N·HI
MW: 215.08 g/mol
Numéro MDL: MFCD33021473
Numéro CAS: 2733412-76-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %