Imprimer
Isopentylamine hydrobromide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
I1094-1G I1094-5G
TCIAI1094-1GEA 30.8 EUR
TCIAI1094-1G TCIAI1094-5G
Isopentylamine hydrobromide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Isopentylamine hydrobromide
Formule: C₅H₁₃N·HBr
Numéro MDL: MFCD33021450
Numéro CAS: 2733412-57-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %