Isosteviol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
I1069-100MG
I1069-500MG
TCIAI1069-100MGEA
94.6
EUR
TCIAI1069-100MG
TCIAI1069-500MG
Isosteviol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Isosteviol
Formule:
C₂₀H₃₀O₃ |
Numéro MDL:
MFCD28411514 Numéro CAS: 27975-19-5 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 228.0 to 232.0 deg-C |
Specific rotation [a]20/D | -78.0 to -82.0 deg (C=1, EtOH) |