Imprimer
2-Isopropyl-4-(N-methylaminomethyl)thiazole dihydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
I1057-1G I1057-5G
TCIAI1057-1GEA 40.7 EUR
TCIAI1057-1G TCIAI1057-5G
2-Isopropyl-4-(N-methylaminomethyl)thiazole dihydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
2-Isopropyl-4-(N-methylaminomethyl)thiazole dihydrochloride
Formule: C₈H₁₄N₂S·₂HCl
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD11841218
Numéro CAS: 1185167-55-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=365ce674c801c12c99d0827dd6bfd2e269c4e61e&vid=365ce674c801c12c99d0827dd6bfd2e269c4e61e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %