Imprimer
Sisomicin sulphate Salt ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Bis((2R,3R,4R,5R)-2-(((1S,2S,3R,4S,6R)-4,6-diamino-3-(((2S,3R)-3-amino-6-(aminomethyl)-3,4-dihydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-2-hydroxycyclohexyl)oxy)-5-methyl-4-(methylamino)tetrahydro-2H-pyran-3,5-diol) pentakis(sulphate), Sisomicin sulphate
I1049-1G I1049-250MG
TCIAI1049-1GEA 126 EUR
TCIAI1049-1G TCIAI1049-250MG
Sisomicin sulphate Salt ≥98.0% (par HPLC)
Sisomicin sulphate Salt
Formule: (C₁₉H₃₇N₅O₇)₂·5H₂SO₄
MW: 1385.4 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00058308
Numéro CAS: 53179-09-2
EINECS: 258-414-4
Merck Index: 14,08550
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Specific rotation [a]20/D +98.0 to +104.0 deg (C=1, H2O)
Drying loss max. 5.0 %