Isopropylamine hydrobromide ≥97.0% (par azote total et analyse par titration)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
Synonyms:
Isopropylammonium bromide
I1041-1G
I1041-5G
TCIAI1041-1GEA
17.6
EUR
TCIAI1041-1G
TCIAI1041-5G
Isopropylamine hydrobromide ≥97.0% (par azote total et analyse par titration)
Isopropylamine hydrobromide
Formule:
C₃H₉N·HBr MW: 140.02 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD22419143 Numéro CAS: 29552-58-7 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 97.0 % |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 97.0 % |