Imprimer
4-Iodo-2-(trifluoromethyl)benzonitrile ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
I1018-1G I1018-5G
TCIAI1018-1GEA 35.2 EUR
TCIAI1018-1G TCIAI1018-5G
4-Iodo-2-(trifluoromethyl)benzonitrile ≥98.0% (par GC)
4-Iodo-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formule: C₈H₃F₃IN
Numéro MDL: MFCD08458091
Numéro CAS: 101066-87-9
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=be799a61eea37261bd5981ec42acd962b829583b&vid=be799a61eea37261bd5981ec42acd962b829583b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 50.0 to 55.0 deg-C