Imprimer
3-Iodo-1H-pyrazole ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Iodopyrazole
I1016-1G I1016-5G
TCIAI1016-1GEA 73.7 EUR
TCIAI1016-1G TCIAI1016-5G
3-Iodo-1H-pyrazole ≥97.0% (par GC)
3-Iodo-1H-pyrazole
Formule: C₃H₃IN₂
Numéro MDL: MFCD12022324
Numéro CAS: 4522-35-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0f650cd569c3fe8c406865025b46b6d0afded43b&vid=0f650cd569c3fe8c406865025b46b6d0afded43b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 68.0 to 72.0 deg-C