Imprimer
Isobutylamine hydrobromide ≥98.0% (par azote total et analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Methylpropan-1-amine hydrobromide, Isobutylammonium bromide
I1007-1G I1007-5G
TCIAI1007-1GEA 24.2 EUR
TCIAI1007-1G TCIAI1007-5G
Isobutylamine hydrobromide ≥98.0% (par azote total et analyse par titration)
Isobutylamine hydrobromide
Formule: C₄H₁₁N·HBr
MW: 154.05 g/mol
Numéro MDL: MFCD29089367
Numéro CAS: 74098-36-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9242bbd57f717131ad6cfc8f175cd81cebceca8c&vid=9242bbd57f717131ad6cfc8f175cd81cebceca8c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %