Imprimer
Imidazole hydrobromide, faible teneur en eau ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Imidazolium bromide
I1006-5G I1006-1G
TCIAI1006-5GEA 184 EUR
TCIAI1006-5G TCIAI1006-1G
Imidazole hydrobromide, faible teneur en eau ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Imidazole hydrobromide
Formule: C₃H₄N₂·HBr
MW: 148.99 g/mol
Point de fusion: 221°C
Numéro CAS: 101023-55-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fd878247d9c5808411f5198ac9b6b36b26de546d&vid=fd878247d9c5808411f5198ac9b6b36b26de546d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Water max. 100 ppm