Imprimer
3-Iodo-6-nitro-1H-indazole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
I1004-1G I1004-5G
TCIAI1004-1GEA 82.5 EUR
TCIAI1004-1G TCIAI1004-5G
3-Iodo-6-nitro-1H-indazole ≥98.0% (par GC)
3-Iodo-6-nitro-1H-indazole
Formule: C₇H₄IN₃O₂
Numéro MDL: MFCD07781652
Numéro CAS: 70315-70-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d66e9926b156afe50af31b7b3ee4e2b66ded75a7&vid=d66e9926b156afe50af31b7b3ee4e2b66ded75a7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %