Imipramine hydrochloride ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
Synonyms:
3-(10,11-Dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepin-5-yl)-N,N-dimethylpropan-1-amine hydrochloride
I0971-1G
I0971-5G
I0971-25G
TCIAI0971-1GEA
40.7
EUR
TCIAI0971-1G
TCIAI0971-5G
TCIAI0971-25G
Imipramine hydrochloride ≥98.0% (par HPLC)
Imipramine hydrochloride
Formule:
C₁₉H₂₄N₂·HCl |
Numéro MDL:
MFCD00012669 Numéro CAS: 113-52-0 EINECS: 204-030-7 Merck Index: 14,04920 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 97.0 % |
Melting point | 171.0 to 175.0 deg-C |