Imprimer
2-Isopropyl-2-methacryloyloxyadamantane ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
I0962-25G I0962-5G
TCIAI0962-25GEA 228 EUR
TCIAI0962-25G TCIAI0962-5G
2-Isopropyl-2-methacryloyloxyadamantane ≥98.0% (par GC)
2-Isopropyl-2-methacryloyloxyadamantane
Formule: C₁₇H₂₆O₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD22571643
Numéro CAS: 297156-50-4