Imprimer

2-Iodo-2-methylpropionitrile ≥96.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger

I0954-1G I0954-5G
TCIAI0954-1GEA 82.5 EUR
TCIAI0954-1G TCIAI0954-5G
2-Iodo-2-methylpropionitrile ≥96.0% (par GC)
2-Iodo-2-methylpropionitrile
Formule: C₄H₆IN
Point d'ébullition: 62°C
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 19481-79-9
ONU: 3276
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a7b89e1711967fea29716f0559ea4f9380aa2b81&vid=a7b89e1711967fea29716f0559ea4f9380aa2b81&prid=web&clid=SAPDAM

Commander maintenant

Résultats des tests de spécification

Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR