4-Amino-3-iodo-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
Synonyms:
3-iodo-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amine
I0941-1G
I0941-5G
TCIAI0941-1GEA
64.9
EUR
TCIAI0941-1G
TCIAI0941-5G
4-Amino-3-iodo-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
4-Amino-3-iodo-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
Formule:
C₅H₄N₅I |
Numéro MDL:
MFCD03787931 Numéro CAS: 151266-23-8 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |