Imprimer
Isobutylamine hydroiodide ≥97.0% (par azote total et analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
I0935-1G I0935-5G
TCIAI0935-1GEA 59.4 EUR
TCIAI0935-1G TCIAI0935-5G
Isobutylamine hydroiodide ≥97.0% (par azote total et analyse par titration)
Isobutylamine hydroiodide
Formule: C₄H₁₁N
MW: 201.05 g/mol
Numéro CAS: 205508-75-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=60bc081e5d71cec9b0d69f158d96acb5f2eed19e&vid=60bc081e5d71cec9b0d69f158d96acb5f2eed19e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %