Imprimer
3-Iodo-9H-carbazole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
I0919-5G I0919-25G
TCIAI0919-5GEA 45.1 EUR
TCIAI0919-5G TCIAI0919-25G
3-Iodo-9H-carbazole ≥98.0% (par GC)
3-Iodo-9H-carbazole
Formule: C₁₂H₈IN
Numéro MDL: MFCD00267746
Numéro CAS: 16807-13-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=86787ecc2325ab428f7e88c5fe7eee8df2f6d9f2&vid=86787ecc2325ab428f7e88c5fe7eee8df2f6d9f2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 197.0 to 201.0 deg-C