Imprimer
Isopropyl methanesulphonate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
I0914-1G I0914-5G
TCIAI0914-1GEA 44 EUR
TCIAI0914-1G TCIAI0914-5G
Isopropyl methanesulphonate ≥98.0% (par GC)
Isopropyl methanesulphonate
Formule: C₄H₁₀O₃S
MW: 138.181 g/mol
Point d'ébullition: 67°C
Point de fusion: 7°C
Point d'éclair: 104°C
Numéro MDL: MFCD00047802
Numéro CAS: 926-06-7
EINECS: 213-132-0
ONU: 2810
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a3ee5b01153c78fdf46a320160f964e11cb05931&vid=a3ee5b01153c78fdf46a320160f964e11cb05931&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %