Imprimer
Imperatorin ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 9-((3-Methylbut-2-en-1-yl)oxy)-7H-furo[3,2-g]chromen-7-one
I0904-25MG I0904-100MG
TCIAI0904-25MGEA 132 EUR
TCIAI0904-25MG TCIAI0904-100MG
Imperatorin ≥98.0% (par HPLC)
Imperatorin
Formule: C₁₆H₁₄O₄
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00016881
Numéro CAS: 482-44-0
EINECS: 207-581-1
Merck Index: 14,04925
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fe6f4a01e6a442da643e49ac048bd6a6cff7019a&vid=fe6f4a01e6a442da643e49ac048bd6a6cff7019a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 97.0 to 101.0 deg-C