Imprimer
Imidapril hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (4S)-3-[(2S)-2-[[(1S)-1-(Ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]amino]-1-oxopropyl]-1-methyl-2-oxo-4-imidazolidinecarboxylic Acid Hydrochloride, (S)-3-((S)-2-(((S)-1-Ethoxy-1-oxo-4-phenylbutan-2-yl)amino)propanoyl)-1-methyl-2-oxoimidazolidine-4-carboxylic acid hydrochloride
I0901-25MG I0901-100MG
TCIAI0901-25MGEA 107 EUR
TCIAI0901-25MG TCIAI0901-100MG
Imidapril hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Imidapril hydrochloride
Formule: C₂₀H₂₇N₃O₆
Numéro MDL: MFCD00923828
Numéro CAS: 89396-94-1
Merck Index: 14,04911
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3b6bc73e95054c53d00652a7b3b75f6ee4f21826&vid=3b6bc73e95054c53d00652a7b3b75f6ee4f21826&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -65.0 to -69.0 deg (C=1, MeOH)