Imprimer
3-Isopropylphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
I0887-1G I0887-5G
TCIAI0887-1GEA 113 EUR
TCIAI0887-1G TCIAI0887-5G
3-Isopropylphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
3-Isopropylphenylboronic acid
Formule: C₉H₁₃BO₂
Numéro MDL: MFCD01074634
Numéro CAS: 216019-28-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=79bf98d60320b9b8677b705215a69416b5ece61e&vid=79bf98d60320b9b8677b705215a69416b5ece61e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 113.0 %