Imprimer
2-Iodo-4-nitroaniline ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
I0878-1G I0878-5G
TCIAI0878-1GEA 45.1 EUR
TCIAI0878-1G TCIAI0878-5G
2-Iodo-4-nitroaniline ≥98.0% (par GC)
2-Iodo-4-nitroaniline
Formule: C₆H₅IN₂O₂
Numéro MDL: MFCD00955758
Numéro CAS: 6293-83-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4077286540b64737ef4d8a849aa35520a4d082b8&vid=4077286540b64737ef4d8a849aa35520a4d082b8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 105.0 to 109.0 deg-C