Imprimer
2-Éthylhexanoate d'étain (II) 95% (base Sn)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 2-Ethylcaproic acid tin (II) salt, Tin bis(2-ethylhexanoate), Stannous 2-ethylhexanoate, 2-Ethylhexanoic acid tin (II) salt
B23612.14 B23612.22
B23612.14EA 33.7 EUR
B23612.14 B23612.22
2-Éthylhexanoate d'étain (II) 95% (base Sn)
2-Éthylhexanoate d'étain (II)
Purity: 96% CAS No.: 301-10-0 Molecular Formula: C16H30O4Sn Formula Weight: 405.11 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4940 Odour: Characteristic MDL No.: MFCD00002676
Formule: C₁₆H₃₀O₄Sn
Densité: 1.251
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002676
Numéro CAS: 301-10-0
EINECS: 206-108-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (Color) Clear colorless to yellow
Form Viscous liquid
Assay from Supplier's CofA ≥94.0 to ≤106.0% (based on Sn EA)
Elemental Analysis: Carbon (C) 44.59-50.28%
Elemental Analysis: Tin (Sn) 27.55-31.06%
Identification (FTIR) Conforms
Refractive Index 1.4910-1.4970 @ 20°C