Imprimer
Indole-2-carbaldéhyde ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
I0852-1G I0852-5G
TCIAI0852-1GEA 69.3 EUR
TCIAI0852-1G TCIAI0852-5G
Indole-2-carbaldéhyde ≥97.0% (par GC)
Indole-2-carbaldéhyde
Formule: C₉H₇NO
Numéro MDL: MFCD03001425
Numéro CAS: 19005-93-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=36525e59a72ff7c92595e91253b82000f853fc16&vid=36525e59a72ff7c92595e91253b82000f853fc16&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 138.0 to 142.0 deg-C