Imprimer
Acide 3,3'-iminodipropanoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
I0823-1G I0823-5G
TCIAI0823-1GEA 172 EUR
TCIAI0823-1G TCIAI0823-5G
Acide 3,3'-iminodipropanoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 3,3'-iminodipropanoïque
Formule: C₆H₁₁NO₄
MW: 161.16 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01311684
Numéro CAS: 505-47-5
EINECS: 208-009-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %