Imprimer
2-Iodoresorcinol ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1,3-Dihydroxy-2-iodobenzene, 2-Iodobenzene-1,3-diol
I0788-1G I0788-5G
TCIAI0788-1GEA 94.6 EUR
TCIAI0788-1G TCIAI0788-5G
2-Iodoresorcinol ≥97.0% (par GC)
2-Iodoresorcinol
Formule: C₆H₅IO₂
MW: 236.01 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD09701440
Numéro CAS: 41046-67-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 106.0 to 110.0 deg-C