Imprimer
1-Isocyanato-3,5-bis(trifluorométhyl)benzène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1-Isocyanato-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene, 3,5-Bis(trifluoromethyl)phenylisocyanate, Isocyanic Acid 3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl Ester
I0766-25G I0766-5G
TCIAI0766-25GEA 336 EUR
TCIAI0766-25G TCIAI0766-5G
1-Isocyanato-3,5-bis(trifluorométhyl)benzène ≥98.0% (par GC)
1-Isocyanato-3,5-bis(trifluorométhyl)benzène
Formule: C₉H₃F₆NO
MW: 255.12 g/mol
Point d'ébullition: 78°C
Point d'éclair: 68°C
Numéro MDL: MFCD00013559
Numéro CAS: 16588-74-2
ONU: 2206
ADR: 6.1 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %