Imprimer
Imiquimod ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1-Isobutyl-1H-imidazo[4,5-c]quinolin-4-amine, 4-Amino-1-isobutyl-1H-imidazo[4,5-c]quinoline
I0747-100MG I0747-1G
TCIAI0747-100MGEA 39.6 EUR
TCIAI0747-100MG TCIAI0747-1G
Imiquimod ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Imiquimod
Formule: C₁₄H₁₆N₄
MW: 240.31 g/mol
Point de fusion: 294°C
Numéro MDL: MFCD00866946
Numéro CAS: 99011-02-6
ONU: 2811
ADR: 6.1 III
Merck Index: 14,04922
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2812c7f364ad87e6f6c7a307f74bc57bc8d3e39f&vid=2812c7f364ad87e6f6c7a307f74bc57bc8d3e39f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %