Imprimer
2-Éthylhexanoate de calcium ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
A18266.06 A18266.14 A18266.22
A18266.06EA 51.9 EUR
A18266.06 A18266.14 A18266.22
2-Éthylhexanoate de calcium ≥98%
Formule: C₁₆H₃₀CaO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014001
Numéro CAS: 136-51-6
EINECS: 205-249-0