Imprimer
Isopropyl 2-methylbutyrate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Methylbutyric Acid Isopropyl Ester
I0736-25ML I0736-500ML
TCIAI0736-25MLEA 17.6 EUR
TCIAI0736-25ML TCIAI0736-500ML
Isopropyl 2-methylbutyrate ≥98.0% (par GC)
Isopropyl 2-methylbutyrate
Formule: C₈H₁₆O₂
MW: 144.21 g/mol
Point d'ébullition: 144°C
Point d'éclair: 32°C
Numéro MDL: MFCD00085203
Numéro CAS: 66576-71-4
EINECS: 266-411-4
ONU: 3272
ADR: 3 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %