Imprimer
N2-Isobutyryl-5'-O-(4,4'-dimethoxytrityl)-2'-deoxyguanosine ≥99.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 5'-O-(4,4'-Dimethoxytrityl)-N2-isobutyryl-2'-deoxyguanosine, iBu-DMT-dG, N2-iBu-DMT-dG
I0697-1G I0697-5G
TCIAI0697-1GEA 63.8 EUR
TCIAI0697-1G TCIAI0697-5G
N2-Isobutyryl-5'-O-(4,4'-dimethoxytrityl)-2'-deoxyguanosine ≥99.0% (par HPLC)
N2-Isobutyryl-5'-O-(4,4'-dimethoxytrityl)-2'-deoxyguanosine
Formule: C₃₅H₃₇N₅O₇
Point de fusion: 155°C
Numéro MDL: MFCD00010059
Numéro CAS: 68892-41-1
EINECS: 272-615-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Specific rotation [a]20/D +8.0 to +9.5deg (C=1, methanol)
Water max. 3.0 %