Imprimer
6-Méthyl-3-(3-méthylbutyl)-2-heptanyle myristate ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Tetradecanoic Acid 3-Isoamyl-6-methyl-2-heptyl Ester, Myristic Acid 3-Isoamyl-6-methyl-2-heptyl Ester, 2-Isopentyl-1,5-dimethylhexyl Tetradecanoate, 3-Isoamyl-6-methyl-2-heptyl Tetradecanoate
I0662-25G I0662-500G
TCIAI0662-25GEA 27.5 EUR
TCIAI0662-25G TCIAI0662-500G
6-Méthyl-3-(3-méthylbutyl)-2-heptanyle myristate ≥95.0% (par GC)
6-Méthyl-3-(3-méthylbutyl)-2-heptanyle myristate
Formule: C₂₇H₅₄O₂
MW: 410.73 g/mol
Point d'éclair: 205°C
Numéro CAS: 88332-30-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %