Imprimer
Isobornyl acrylate ≥90.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Attention
Stabilization: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
I0638-25G I0638-500G
TCIAI0638-25GEA 18.7 EUR
TCIAI0638-25G TCIAI0638-500G
Isobornyl acrylate ≥90.0% (par GC) stabilisé
Isobornyl acrylate
Formule: C₁₃H₂₀O₂
Point d'ébullition: 104°C
Point d'éclair: 109°C
Numéro MDL: MFCD00080424
Numéro CAS: 5888-33-5
EINECS: 227-561-6
ONU: 3082
ADR: 9,III