Imprimer
Isobornyl methacrylate ≥85.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: rel-(1R,2R,4R)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-yl methacrylate, (1R,2R,4R)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-yl methacrylate(relative), Methacrylic acid Isobornyl Ester
Stabilization: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
I0617-25G I0617-500G
TCIAI0617-25GEA 18.7 EUR
TCIAI0617-25G TCIAI0617-500G
Isobornyl methacrylate ≥85.0% (par GC) stabilisé
Isobornyl methacrylate
Formule: C₁₄H₂₂O₂
Point d'ébullition: 129°C
Point d'éclair: 144°C
Numéro MDL: MFCD00081070
Numéro CAS: 7534-94-3
EINECS: 231-403-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 85.0 %