Imprimer
Tris[3-(trimethoxysilyl)propyl] Isocyanurate ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1,3,5-Tris(3-(trimethoxysilyl)propyl)-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione, Isocyanuric acid tris[3-(trimethoxysilyl)propyl] ester
I0602-5G I0602-25G
TCIAI0602-5GEA 19.8 EUR
TCIAI0602-5G TCIAI0602-25G
Tris[3-(trimethoxysilyl)propyl] Isocyanurate ≥95.0% (par GC)
Tris[3-(trimethoxysilyl)propyl] Isocyanurate
Formule: C₂₁H₄₅N₃O₁₂Si₃
MW: 615.86 g/mol
Point d'ébullition: 236°C
Point d'éclair: 102°C
Numéro MDL: MFCD00054746
Numéro CAS: 26115-70-8
EINECS: 247-465-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f78e4d77eee811ea71dea8877333c486deead68e&vid=f78e4d77eee811ea71dea8877333c486deead68e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %