Imprimer
Ethyl Indoline-2-carboxylate ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
I0595-25G I0595-5G
TCIAI0595-25GEA 1110 EUR
TCIAI0595-25G TCIAI0595-5G
Ethyl Indoline-2-carboxylate ≥95.0% (par GC)
Ethyl Indoline-2-carboxylate
Formule: C₁₁H₁₃NO₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD06797114
Numéro CAS: 50501-07-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 53.0 to 57.0 deg-C