Imprimer
(R)-(-)-4-Isopropyl-3-propionyl-2-oxazolidinone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (R)-(-)-3-Propionyl-4-isopropyl-2-oxazolidinone, (R)-4-Isopropyl-3-propionyloxazolidin-2-one
I0594-1G I0594-5G
TCIAI0594-1GEA 86.9 EUR
TCIAI0594-1G TCIAI0594-5G
(R)-(-)-4-Isopropyl-3-propionyl-2-oxazolidinone ≥98.0% (par GC)
(R)-(-)-4-Isopropyl-3-propionyl-2-oxazolidinone
Formule: C₉H₁₅NO₃
MW: 185.22 g/mol
Numéro MDL: MFCD00269691
Numéro CAS: 89028-40-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (LC) min. 98.0 ee%
Specific rotation [a]20/D -87.0 to -92.0 deg (neat)