Imprimer
4-Isopropyl-4'-methyldiphenyliodonium tetrakis(pentafluorophenyl)borate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: p-Cumenyl(p-tolyl)iodonium Tetrakis(pentafluorophenyl)borate, (4-Isopropylphenyl)(p-tolyl)iodonium tetrakis(perfluorophenyl)borate
I0591-25G I0591-5G
TCIAI0591-25GEA 489 EUR
TCIAI0591-25G TCIAI0591-5G
4-Isopropyl-4'-methyldiphenyliodonium tetrakis(pentafluorophenyl)borate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
4-Isopropyl-4'-methyldiphenyliodonium tetrakis(pentafluorophenyl)borate
Formule: C₄₀H₁₈BF₂₀I
Numéro MDL: MFCD03411231
Numéro CAS: 178233-72-2
EINECS: 422-960-3
ONU: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %
Melting point 131.0 to 135.0 deg-C