Imprimer
Bis(2-carboxyethyl)isocyanurate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
I0584-25G I0584-500G
TCIAI0584-25GEA 31.9 EUR
TCIAI0584-25G TCIAI0584-500G
Bis(2-carboxyethyl)isocyanurate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Bis(2-carboxyethyl)isocyanurate
Formule: C₉H₁₁N₃O₇
Point de fusion: 289°C
Numéro MDL: MFCD04038422
Numéro CAS: 2904-40-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d558325768c9bab382c4c2f581b211c568d420ea&vid=d558325768c9bab382c4c2f581b211c568d420ea&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in N,N-DMF almost transparency