3-Isocyanatopropyltriethoxysilane ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
|
Danger
|
Synonyms:
ICPTES, Triethoxy(3-isocyanatopropyl)silane, (3-Isocyanatopropyl)triethoxysilane, Isocyanic acid 3-(Triethoxysilyl)propyl ester, 3-(Triethoxysilyl)propyl Isocyanate
I0556-100G
I0556-25G
TCIAI0556-100GEA
126
EUR
TCIAI0556-100G
TCIAI0556-25G
3-Isocyanatopropyltriethoxysilane ≥95.0% (par GC)
3-Isocyanatopropyltriethoxysilane
Formule:
C₁₀H₂₁NO₄Si Point d'éclair: 77°C |
Numéro MDL:
MFCD00051459 Numéro CAS: 24801-88-5 EINECS: 246-467-6 ONU: 2927 ADR: 6.1,II |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |