Imprimer
Indocyanine vert
Fournisseur: TCI
Attention
I0535-1G I0535-100MG
TCIAI0535-1GEA 591 EUR
TCIAI0535-1G TCIAI0535-100MG
Indocyanine vert
Indocyanine green
Formule: C₄₃H₄₇N₂NaO₆S₂
Numéro MDL: MFCD00013078
Numéro CAS: 3599-32-4
EINECS: 222-751-5
Merck Index: 14,04962
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Lambda max. 785.0 to 789.0 nm (EtOH)
Absorbance (E1%1cm) min. 2000 (EtOH, 785.0 to 789.0 nm)
Drying loss max. 10.0 %