Imprimer
1-Iodo-2-methylbutane ≥95.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Attention
Stabilization: Stabilised with copper chip
I0530-25G I0530-5G
TCIAI0530-25GEA 459 EUR
TCIAI0530-25G TCIAI0530-5G
1-Iodo-2-methylbutane ≥95.0% (par GC) stabilisé
1-Iodo-2-methylbutane
Formule: C₅H₁₁I
Point d'ébullition: 148°C
Point d'éclair: 42°C
Numéro MDL: MFCD01321177
Numéro CAS: 616-14-8
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %