Imprimer
Isopropyl methyl sulphone ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
I0484-25G I0484-5G
TCIAI0484-25GEA 285 EUR
TCIAI0484-25G TCIAI0484-5G
Isopropyl methyl sulphone ≥97.0% (par GC)
Isopropyl methyl sulphone
Formule: C₄H₁₀O₂S
MW: 122.18 g/mol
Numéro MDL: MFCD00050415
Numéro CAS: 4853-74-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %