Imprimer
3-Hydroxy-2,2,4-triméthylpentyl isobutyrate >60.0% (par GC) (contains ca. 40% 2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediol 3-Monoisobutyrate)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediol monoisobutyrate, 2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediol 1-monoisobutyrate, Isobutyric Acid 3-Hydroxy-2,2,4-trimethylpentyl Ester, 2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediolmono(2-methylpropanoate)
I0405-25ML I0405-500ML
TCIAI0405-25MLEA 17.6 EUR
TCIAI0405-25ML TCIAI0405-500ML
3-Hydroxy-2,2,4-triméthylpentyl isobutyrate >60.0% (par GC) (contains ca. 40% 2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediol 3-Monoisobutyrate)
3-Hydroxy-2,2,4-triméthylpentyl isobutyrate
Formule: C₁₂H₂₄O₃
MW: 216.32 g/mol
Point de fusion: –50°C
Point d'éclair: 123°C
Numéro MDL: MFCD00148967
Numéro CAS: 25265-77-4
EINECS: 246-771-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b454b9efc21ad63efb93b84e7918bc4c45cee018&vid=af923ffec39cff68c984ca4c2e1b59a0ceea1e3c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 60.0 %