Imprimer
p-Tolyl isobutyrate ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Isobutyric Acid p-Tolyl Ester
I0396-25ML I0396-5ML
TCIAI0396-25MLEA 317 EUR
TCIAI0396-25ML TCIAI0396-5ML
p-Tolyl isobutyrate ≥97.0% (par GC)
p-Tolyl isobutyrate
Formule: C₁₁H₁₄O₂
MW: 178.23 g/mol
Point d'ébullition: 237°C
Point d'éclair: 100°C
Numéro MDL: MFCD00026440
Numéro CAS: 103-93-5
EINECS: 203-159-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=335bccc61115eea48aa4281d2e54e953e8163362&vid=335bccc61115eea48aa4281d2e54e953e8163362&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %