Imprimer
Tris(2,3-dibromopropyl)isocyanurate ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1,3,5-Tris(2,3-dibromopropyl)-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione, Isocyanuric acid Tris(2,3-dibromopropyl) Ester
I0355-25G I0355-500G
TCIAI0355-25GEA 19.8 EUR
TCIAI0355-25G TCIAI0355-500G
Tris(2,3-dibromopropyl)isocyanurate ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Tris(2,3-dibromopropyl)isocyanurate
Formule: C₁₂H₁₅Br₆N₃O₃
MW: 728.69 g/mol
Point de fusion: 110°C
Numéro MDL: MFCD00010290
Numéro CAS: 52434-90-9
EINECS: 257-913-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %