Imprimer
Sodium-2-naphthalenesulphonate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Naphthalenesulphonic acid Sodium Salt, Sodium 2-naphthalenesulphonate
I0353-25G I0353-5G
TCIAI0353-25GEA 63.8 EUR
TCIAI0353-25G TCIAI0353-5G
Sodium-2-naphthalenesulphonate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Sodium-2-naphthalenesulphonate
Formule: C₁₀H₈O₃S
MW: 230.21 g/mol
Numéro MDL: MFCD00064186
Numéro CAS: 532-02-5
EINECS: 208-523-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Absorbance (380nm) max. 0.250
Absorbance (390nm) max. 0.150