Imprimer
Diethyl iminodiacetate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Iminodiacetic Acid Diethyl Ester, Diethyl 2,2'-azanediyldiacetate
I0326-25ML I0326-5ML
TCIAI0326-25MLEA 85.8 EUR
TCIAI0326-25ML TCIAI0326-5ML
Diethyl iminodiacetate ≥98.0% (par GC)
Diethyl iminodiacetate
Formule: C₈H₁₅NO₄
Point d'ébullition: 122°C
Numéro MDL: MFCD00041925
Numéro CAS: 6290-05-7
EINECS: 228-533-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e37c5377f7edd44f0559dba9a1c304388f613867&vid=e37c5377f7edd44f0559dba9a1c304388f613867&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %