Imprimer
DL-Isoserine ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: H-DL-IsoSer-OH, DL-3-Amino-2-hydroxypropionic Acid
I0309-1G I0309-100MG
TCIAI0309-1GEA 140 EUR
TCIAI0309-1G TCIAI0309-100MG
DL-Isoserine ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
DL-Isoserine
Formule: C₃H₇NO₃
Numéro MDL: MFCD00008138
Numéro CAS: 565-71-9
EINECS: 918-962-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %